Principaux documents
T158399
METHYL 4-[[3-(3-[[6-(BENZYLOXY)-3-ETHYL-4'-FLUORO[1,1'-BIPHENYL]-4-YL]OXY]PROPOXY)PHENYL]SULFINYL]BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C38H35FO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
638.761
Numéro MDL:
Autres remarques