Documents
T157465
3-(3-CHLORO-6-METHYL-1-BENZOTHIEN-2-YL)-1-(4-METHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-5-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16ClN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.876
Numéro MDL:
Autres remarques