T156876
3-[(4-TERT-BUTYLPHENOXY)METHYL]-6-(4-CHLOROPHENYL)-7H-[1,2,4]TRIAZOLO[3,4-B][1,3,4]THIADIAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H21ClN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.945
Numéro MDL:
Autres remarques