T156574
2-[4-(2,5-DIMETHYL-PHENYLSULFAMOYL)-PHENOXY]-N-FURAN-2-YLMETHYL-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.484
Numéro MDL:
Autres remarques