Principaux documents
T155926
(3-AMINO-6-PHENYL-THIENO[2,3-B]PYRIDIN-2-YL)-(4-METHOXY-PHENYL)-METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.438
Numéro MDL:
Autres remarques