T154954
2-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YLSULFANYL)-1-(2,4-DIHYDROXYPHENYL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11NO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.388
Numéro MDL:
Autres remarques