Key Documents
T154881
2,1,3-BENZOXADIAZOL-5-YLMETHYL 2,3-DIHYDRO-1H-CYCLOPENTA[B]QUINOLINE-9-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.361
Numéro MDL:
Autres remarques