T15156
3,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinethiol
≥99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Pf
210-212 °C (lit.)
Chaîne SMILES
S=C1NCCCN1
InChI
1S/C4H8N2S/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)
Clé InChI
NVHNGVXBCWYLFA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable