Documents
T150304
N'-[(4-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-(1H-INDOL-3-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14FN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.319
Numéro MDL:
Autres remarques