Principaux documents
T150037
N-(4,5-DIMETHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)-2-[(5-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.449
Numéro MDL:
Autres remarques