Principaux documents
T149772
2-[[4-ETHYL-5-(1-PHENYLETHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL]-N-(5-METHOXY-2,3-DIHYDRO-1-BENZOFURAN-3-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H26N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.553
Numéro MDL:
Autres remarques