T149756
2-([5-[(2-CHLOROPHENOXY)METHYL]-4-ETHYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL)-N-(5-METHOXY-2,3-DIHYDRO-1-BENZOFURAN-3-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H23ClN4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.97
Numéro MDL:
Autres remarques