Principaux documents
T149101
N'-[1-(4-HYDROXYPHENYL)ETHYLIDENE]-2-(5,6,7,8-TETRAHYDRO-2-NAPHTHALENYLOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.41
Numéro MDL:
Autres remarques