Documents
T147192
1-(4-PYRIDINYL)ETHANONE [4-(4-CHLOROPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13ClN4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.826
Numéro MDL:
Autres remarques