Principaux documents
T144762
N-(4-METHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)-2-[(5-NITRO-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11N5O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.392
Numéro MDL:
Autres remarques