Principaux documents
T144525
N-(4,5-DIMETHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)-2-[(5-METHYL-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.434
Numéro MDL:
Autres remarques