Principaux documents
T138738
ETHYL 3-((ETHOXYCARBONYL)AMINO)-1-BENZOFURAN-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.279
Numéro MDL:
Autres remarques