Principaux documents
T138649
(4-((3-AMINO-1-BENZOFURAN-2-YL)CARBONYL)PHENOXY)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.297
Numéro MDL:
Autres remarques