Principaux documents
T136344
4-AMINO-N-(5-BUTOXY-2-PYRIMIDINYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H18N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.389
Numéro MDL:
Autres remarques