Principaux documents
T136077
5-CHLORO-N-(2-CHLORO-4-NITROPHENYL)-2-(METHYLTHIO)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10Cl2N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.217
Numéro MDL:
Autres remarques