Principaux documents
T135313
1-BUTOXY-N,N,N-TRIMETHYL-1-OXO-2-HEXADECANAMINIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H48BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.549
Numéro MDL:
Autres remarques