Principaux documents
T134597
5-(4-HYDROXY-2-MERCAPTO-6-PHENYL-5-PYRIMIDINYL)PENTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.37
Numéro MDL:
Autres remarques