Principaux documents
T133426
4-BROMO-2-(2-((4-NITROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16BrN3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.293
Numéro MDL:
Autres remarques