Documents
T131121
4-(2-(2-(4-CHLOROPHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20Cl2N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.343
Numéro MDL:
Autres remarques