T130621
2-(2-(2,3-DICHLOROBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXO-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Cl2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.18
Numéro MDL:
Autres remarques