T130222
2-(2-(2-CHLORO-5-NITROBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(4-METHOXYPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13ClN4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.759
Numéro MDL:
Autres remarques