Principaux documents
T128570
4-(2-(ANILINOCARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16ClN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.898
Numéro MDL:
Autres remarques