T128309
4-(2-((4-METHOXYANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H18ClN3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
507.956
Numéro MDL:
Autres remarques