Principaux documents
T127124
2-(2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOXY)-N'-(2-ME-3-PH-2-PROPENYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H26N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.465
Numéro MDL:
Autres remarques