Principaux documents
T125482
4-FLUORO-N-(2-(2-((3-(4-FLUOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H19F2N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.459
Numéro MDL:
Autres remarques