Principaux documents
T123927
4-HYDROXYBENZALDEHYDE N-PHENYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.343
Numéro MDL:
Autres remarques