Principaux documents
T122181
4-(2-((4-METHOXYANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18ClN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.87
Numéro MDL:
Autres remarques