Principaux documents
T121622
METHYL 4-((2-(2-((4-METHOXYANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENOXY)METHYL)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.479
Numéro MDL:
Autres remarques