Principaux documents
T118702
ETHYL 4-BENZYL-6,7-DIMETHYL-1-(2-NAPHTHOYL)-4H-PYRROLO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H28N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.603
Numéro MDL:
Autres remarques