Principaux documents
T118036
2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-4-(4-PYRIDINYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.372
Numéro MDL:
Autres remarques