Principaux documents
T117803
METHYL (((2,4,6-TRICHLOROPHENOXY)ACETYL)AMINO)ACETATE HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12Cl3NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.581
Numéro MDL:
Autres remarques