Key Documents
T117285
2-(4-METHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)-4-(1-PIPERIDINYL)QUINOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.436
Numéro MDL:
Autres remarques