Principaux documents
T116785
2-CHLORO-N-(4-FLUOROPHENYL)-3-METHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11ClFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.701
Numéro MDL:
Autres remarques