Principaux documents
T116122
N-(2-ETHYL-6-METHYLPHENYL)-2-(2-METHOXY-4-METHYLPHENOXY)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H23NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.4
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.