Principaux documents
T116076
3-(2-CHLORO-3-METHOXYPHENYL)-N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.819
Numéro MDL:
Autres remarques