Key Documents
T113328
2-(2,4-DIMETHYLPHENOXY)-N-(2-(4-METHOXYPHENYL)ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H23NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.4
Numéro MDL:
Autres remarques