Principaux documents
T113204
N-(4-BUTYLPHENYL)-2-(2,4-DIMETHYLPHENOXY)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H25NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.428
Numéro MDL:
Autres remarques