Documents
T111147
2-(((9,10-DIOXO-9,10-DIHYDRO-2-ANTHRACENYL)AMINO)CARBONYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H13NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.353
Numéro MDL:
Autres remarques