Principaux documents
T109703
N-(3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-N'-(3,4-DICHLOROPHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H8Cl2F6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.14
Numéro MDL:
Autres remarques