Principaux documents
T109193
DIETHYL 7-METHYL-2-(4-METHYLPHENYL)PYRROLO(1,2-B)PYRIDAZINE-5,6-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.42
Numéro MDL:
Autres remarques