Principaux documents
T106984
9-(3-((4-CHLOROBENZYL)OXY)PHENYL)-3,3,6,6-TETRAMETHYL-3,4,6,7,9,10-HEXAHYDRO-1,8(2H,5H)-ACRIDINEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H32ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.047
Numéro MDL:
Autres remarques