Principaux documents
T105546
N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-1,3-BENZODIOXOLE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10F3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.247
Numéro MDL:
Autres remarques