Principaux documents
T105392
3-(2-THIENYL)-N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-2-PROPENAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10F3NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.301
Numéro MDL:
Autres remarques