Principaux documents
T105341
3-CHLORO-N-(2-ETHOXYPHENYL)-4-METHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.764
Numéro MDL:
Autres remarques