Principaux documents
T105139
N-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)-5-(2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-2-FURAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H13ClF3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.769
Numéro MDL:
Autres remarques